A-2045-040
TOC-Calibration Kit
25 mg TOC
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Altus
técnicas
TOC: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)