98956
N-Cinnamoylglycine
analytical standard
Sinónimos:
N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoyl glycine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,13)(H,14,15)/b7-6+
Clave InChI
YAADMLWHGMUGQL-VOTSOKGWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)