95094
Heavy metal mix IV
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Nevada and Washington state regulation
About This Item
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
As, 200 mg/L
Cd, 82 mg/L
Hg, 40 mg/L
Pb, 120 mg/L
concentración
(in 12% nitric acid)
técnicas
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
formato
multi-component solution
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicación
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
Nota de preparación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.