91519
2-Methylbutyryl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤12.0% water (calculated from elemental analysis)
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
Clave InChI
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)