84086
Sabouraud 2% Glucose Agar
suitable for microbiology
Sinónimos:
Dermasel Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 17 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
special peptone, 10 g/L
pH final
5.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
idoneidad
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.