793191
Reagent Alcohol
80%
Sinónimos:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.59 (vs air)
formulario
liquid
lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentración
80%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
Información de impuestos y licencias
Sales restrictions may apply
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Componentes
Otras notas
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)