Documentos clave
77088
Supelco
Redox standard
358 mV
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
redox potential: 358 mV ±5 mV, 25°C
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The value is the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)