70450
2-Naphthol
fluorescence indicator, ≥99.0%
Sinónimos:
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Productos recomendados
grado
fluorescence indicator
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.97 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 145.5 °C)
Análisis
≥99.0% (GC)
≥99.0%
formulario
solid
impurezas
≤0.5% 1-naphthol
residuo de ign.
≤0.05%
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
121-122 °C
fluorescencia
λex 320 nm; λem 410 nm in 0.1 M NaOH
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Clave InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
153 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?