69875
Molybdenumhexacarbonyl
technical
Sinónimos:
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9.1 (vs air)
Nivel de calidad
grado
technical
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: molybdenum
reagent type: catalyst
bp
156 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Clave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.