67616
Enterobacteria Millichrome™ plus Agar
suitable for microbiology
Sinónimos:
Enterobacteria chromogenic agar
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
dry heat compatible
Formulario
dry powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Agar, 11.0 g/L
Chromogenic and selective mix, 0.7 g/L
Mineral salts, 4.9 g/L
Peptones and yeast extract, 22.0 g/L
fabricante / nombre comercial
MilliChrome™
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
solubilidad
deionized water: 42.3 g/L
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
selective for bacteria: Enterobacter spp.
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
- Disperse slowly 42.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly.
DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
Warning: If using an autoclave, do so without pressure.
Step 2 (Cooling)
- Cool in a water bath to 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
- Pour medium into Petri dishes.
- Let solidify.
- Let plates dry.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)