67407
2-Isopropylmalic acid
analytical standard
Sinónimos:
2-Hydroxy-2-isopropylsuccinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
138-145 °C
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)