61828
10-Undecen-1-ol
analytical standard
Sinónimos:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Clave InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)