61076
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)