Merck
50404
Supelco
Oxamyl
reference material
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
219.26
Beilstein:
2212753
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
cadena SMILES
CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
Clave InChI
KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)