49673
Dibenzyl ether
analytical standard
Sinónimos:
Benzyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.561-1.563
bp
158-160 °C/10 mmHg (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)