45986
3-Nitrotoluene
analytical standard
Sinónimos:
1-Methyl-3-nitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.73 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 50.2 °C)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
densidad
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
formato
neat
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?