45385
Chloridazon
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Pyrazone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2
Clave InChI
WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Food samples by nanoflow liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry equipped with electrospray ionization (LC-ESI-HRMS).
- Honeybees by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) along with liquid and gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) equipped with electron ionization (EI) source and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Human urine by LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
- Fruits and vegetables by methanolic extraction and ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) combined with ESI-MS/MS operating under MRM mode of detection.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?