43975
Ethylmalonic acid
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
112-114 °C (lit.)
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
cadena SMILES
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Human biological fluids using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
- Urine samples of uterine myoma and uterine cervical cancer patients using gas chromatography and gas chromatography–mass spectrometry.
It may be used as an analytical standard to investigate its role in the inhibition of succinate and malate transport through the mitochondrial membranes in rats.
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)