Merck
42958
Supelco
Methyl phenylacetate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
878795
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
211.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)