Merck
42810
Supelco
2-Aminoethyl diphenylborinate
for TLC derivatization, ≥97.0%
Sinónimos:
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl borate, 2-Aminoethyl diphenyl borate, Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester, Diphenylborinic acid, NSC 17107
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2BOCH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.09
Beilstein:
2942273
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for TLC derivatization
Análisis
≥97.0% (NT)
≥97.0%
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Clave InChI
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the densitometric determination of flavonoids
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T. Brasseur et al.
Journal of Chromatography A, 351, 351-351 (1986)
Evaluation of the antioxidant activity of asparagus, broccoli and their juices.
Sun, Ting, Joseph R. Powers, and Juming Tang
Food Chemistry, 105, 101-106 (2007)
M. Billeter et al.
J. Planar Chromatogr., 3, 370-370 (1990)
Jun-Ichi Goto et al.
Cell calcium, 47(1), 1-10 (2009-12-01)
Store-operated calcium entry (SOCE) or calcium release-activated calcium current (I(CRAC)) is a critical pathway to replenish intracellular calcium stores, and plays indispensable roles in cellular functions such as antigen-induced T lymphocyte activation. Despite the importance of I(CRAC) in cellular functions
[Densitometric analysis of heterosides of quercetin in plant extracts].
T Brasseur et al.
Journal of chromatography, 437(1), 260-264 (1988-03-11)
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets