41768
p-Toluic acid
analytical standard
Sinónimos:
4-Methylbenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
274-275 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
formato
neat
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
357.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
181 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)