Merck
41612
Supelco
Decachlorobiphenyl solution
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
Sinónimos:
Decachlorobiphenyl solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12Cl10
Número de CAS:
Peso molecular:
498.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10±0.5 μg/mL in isooctane
índice de refracción
n/D 1.3900-1.3940
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Clave InChI
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)