36697
4-Chlorotoluene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.38 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 45 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)