33489
2,4,6-Tribromoanisole
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,4,6-Tribromo-1-methoxybenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
297-299 °C (lit.)
mp
84-88 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?