32287-M
Heptano
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99% n-heptane basis (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
impurezas
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.3870-1.3880
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
idoneidad
passes test for reaction against H2SO4
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To compose the water/sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT)/n-heptane microemulsions, employed for the synthesis of ZnS nanoparticles.
- As a solvent for various solid n-paraffins.
- Sterol quantification method (SQM) for the determination of total intracellular ergosterol in Aspergillus fumigatus extracts.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?