Merck
31642-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Peróxido de hidrógeno solution, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
grado
puriss. p.a.
Análisis
30% (w/w)
formulario
liquid
calidad
stabilized
caducidad
Shelf life is limited.
impurezas
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titrable acid (as H2SO4)
residuo de ign.
≤0.002%
densidad
1.11 g/cm3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.000005%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
cadena SMILES
OO
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This 30% H2O2 (w/w) is a solution of hydrogen peroxide. Its decomposition in the presence of varying concentrations of zeolites and manganese (catalyst) has been investigated.
Aplicación
This 30% H2O2 (w/w) was employed as a catalyst in a chemical treatment method for industrial waste water contaminated with unconventional oil (oil shale).
Precaución
keep in dark area
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)