27525
L-Citrulline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
L-Citrulline 4-methyl-7-coumarinylamide hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=O)ccc12
InChI
1S/C16H20N4O4.BrH/c1-9-7-14(21)24-13-8-10(4-5-11(9)13)20-15(22)12(17)3-2-6-19-16(18)23;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,20,22)(H3,18,19,23);1H/t12-;/m0./s1
Clave InChI
XYOHUMXDURSJOW-YDALLXLXSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)