2162/14
Cone & Plate Viscosity Standard
certified reference material, 2506 mPa.s (25.00°C)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
2506 mPa.s(25.00 °C)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
mixture
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)