20906-U
Jeringa Hamilton®, gama 900
95N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26s ga (bevel tip)
descripción
Microliter™
Características
needle type N (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 87920
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
5 μL
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)