Documentos clave
16166
Sigma-Aldrich
SODOSIL RM 01
alkaline cleaner
About This Item
Número de UBA:
08050024
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
pH
12-14 (20 °C, direct)
densidad
1.12-1.18 g/mL at 20 °C
Aplicación
SODOSIL was used as detergent in rinsing of epoxy coated surfaces.
Reconstitución
The best cleaning results are achieved with = 2−20% for normal contamination. The cleaning time = 2−24 h depends on the degree of contamination and on the bath temperature. The action of ultra-sonic waves accelerates the cleaning operation considerably as does an increase in temperature. The cleaning solution can be prepared with tap water. The use of demineralisied water results in more optimum utilisation of baths.
Información legal
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)