158941-M
Pentane
reagent grade, 98%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
2.48 (vs air)
presión de vapor
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
~8.3 %
índice de refracción
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
densidad
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-49.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?