14131
Iopanoic acid
analytical standard
Sinónimos:
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-156 °C
aplicaciones
clinical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This radiographic contrast agent prevents the release of thyroid hormone from the thyroid gland. It also inhibits the conversion of thyroxine to triiodothyronine.
Aplicación
Productos recomendados
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)