Merck
09171
Supelco
mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, mixture of diastereomers
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester, Phthalic acid mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
294.34
Beilstein:
9208635
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC(CC)CCC(C)O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Clave InChI
RYPQSGURZSTFSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)