Merck
08564
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.5 mmol/g amine loading
Sinónimos:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
~1.5 mmol/g amine loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)