Merck
08086
Millipore
Nitrate Reagent Disks
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Nitrate Reagent Disks are used to detect an organism′s ability to reduce nitrate. The test involves detection of the enzyme nitrate reductase which causes the reduction of nitrate in the presence of a suitable electron donor to nitrite, which can be tested by an appropriate colorimetric reagent.
Envase
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with Nitrate reagent.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)