Documentos clave
05951501
Ylang-ylang oil
secondary reference standard
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
origen biológico
Cananga odorata
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Descripción general
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Geranyl acetate (quantitative); Benzyl acetate, Linalool (qualitative)
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)