05511501
Tea tree oil
secondary reference standard
Sinónimos:
Melaleuca alternifolia
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelflife, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
HWI
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Phytochemicals: Terpinen-4-ol (quantitative); 1,8-Cineol, γ-Terpinene (qualitative)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)