05089
δ-Tetradecalactone
analytical standard
Sinónimos:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)