About This Item
densidad de vapor
0.14 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.999%
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
cadena SMILES
[He]
InChI
1S/He
Clave InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Envase
Filling pressure at 15°C: 11 Bar; content 15°C, 1 bar): 11 l
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)