28-4280
Sulfato de sodio
for residue analysis
About This Item
Productos recomendados
grado
for residue analysis
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for residue analysis
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?