Documentos clave
24-5310
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
Sinónimos:
Tripotassium phosphate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
K3PO4
Peso molecular:
212.27 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo:
≥97.0% dry basis
grado:
SAJ first grade
Formulario:
powder
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥97.0% dry basis
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)