24-4350
Potassium chromate
SAJ first grade, ≥98.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
6.7 (vs air)
Análisis
≥98.5%
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
8.5-10.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
971 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)