24-2770
Phosphorus pentoxide
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinónimos:
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
4.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Ensayo
≥97.0%
Formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
densidad
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
Clave InChI
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?