19-0490
Sulfato de magnesio heptahidratado
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Sales de Epsom
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.0%
formulario
fine crystals
disponibilidad
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (50 g/L)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable