15-1190
Cloruro de hierro (III)
CP
Sinónimos:
Cloruro férrico, Molisita, Tricloruro de hierro
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
densidad de vapor
5.61 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidad
available only in Japan
mp
304 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves