05-1060
Calcium stearate
CP, 6.2-7.2% Ca basis
Sinónimos:
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
solid
composición
Ca, 6.2-7.2%
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clave InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable