05-0740
Calcium hydroxide
SAJ special grade, ≥96.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Análisis
≥96.0%
formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
12.4-12.6 (20 °C)
densidad
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable