01-6070
Antimony(V) chloride
Sinónimos:
Antimony pentachloride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>10.2 (vs air)
presión de vapor
0.13 psi ( 55 °C)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
disponibilidad
available only in Japan
bp
92 °C/30 mmHg (lit.)
mp
2.8 °C (lit.)
densidad
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clave InChI
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Idoneidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?