01-4530
Ammonium carbonate
SAJ special grade, ≥30.0% NH3 basis
Sinónimos:
Hartshorn salt
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
densidad de vapor
2.7 (vs air)
Análisis
≥30.0% NH3 basis
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable