01-4359
Hidróxido de amonio solution
SAJ super special grade, ≥25.0% NH3
Sinónimos:
Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ super special grade
Formulario
liquid
lim. expl.
27 %
disponibilidad
available only in Japan
concentración
≥25.0% NH3
pH
11.7 (20 °C)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?